Imprimer
Chrysène-D12 (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CILDLM-261-0.1 CIL-DLM-261-1
PROOCILDLM-261-0.1EA 709 EUR
PROOCILDLM-261-0.1 PROOCIL-DLM-261-1
Chrysène-D12 (98% D)
Chrysène-D12
Formule: C₁₈D₁₂
Numéro CAS: 1719-03-5