Acide trifluoroacétique-D (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
[2H]Acide trifluoroacétique, TFA-D
Formule:
F₃CCOOD Poids moléculaire: 115.02 g/mol Point d'ébullition: 75 °C (760 mmHg) Point de fusion: –15 °C Densité: 1.5 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044563 Numéro CAS: 599-00-8 EINECS: 209-961-2 UN: 2699 ADR: 8 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |