Imprimer
Acide trifluoroacétique-D (99% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): [2H]Acide trifluoroacétique, TFA-D
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 47.3 EUR
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Acide trifluoroacétique-D (99% D) pour spectroscopie RMN
Acide trifluoroacétique-D
Formule: F₃CCOOD
Poids moléculaire: 115.02 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.5 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044563
Numéro CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %