Imprimer
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS Isotope_(99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO-D6
MQ100
1.03591.0100 1.03591.0050
1.03591.0100EA 466 EUR
1.03591.0100 1.03591.0050
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS Isotope_(99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Poids moléculaire: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 82 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.03%