Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DMSO-D6
Formule:
D₃CS(O)CD₃ Poids moléculaire: 84.09 g/mol Point d'ébullition: 190 °C (760 mmHg) Point de fusion: 20.2 °C Densité: 1.19 g/cm³ Point éclair: 88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002090 Numéro CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
TMS | 0.02 to 0.04 % |