Imprimer
Acétone-D6 avec 0,03% TMS 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylcétone-D6
351380100 351380500
ACRO351380100EA 76.8 EUR
ACRO351380100 ACRO351380500
Acétone-D6 avec 0,03% TMS 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Acétone-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
Poids moléculaire: 64.03 g/mol
Point d'ébullition: 55.5
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point éclair: –20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %