Imprimer
Chloroforme-D1 99.8 atom % D stabilisé pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: Stabilisé avec Argent (Ag)
351420250 351421000 351425000
ACRO351420250EA 67.7 EUR
ACRO351420250 ACRO351421000 ACRO351425000
Chloroforme-D1 99.8 atom % D stabilisé pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %