Imprimer
Ether de pétrole, 60…80 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01774.1000 1.01774.2500
1.01774.1000EA 109 EUR
1.01774.1000 1.01774.2500
Ether de pétrole, 60…80 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…80 °C (1013 hPa)
Densité: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C