Imprimer
Ether de pétrole, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8116.5000EA 248.28 EUR
8116.5000 8116.1000
Ether de pétrole, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…100 °C (1013 hPa)
Densité: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: -10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1