Ether de pétrole, 60…80 °C
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -10°(14°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 60-80°
Merck Reference: 14,5489
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Point d'ébullition:
60…80 °C Densité: 0,672 Point éclair: –10 °C (14 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
8032-32-4 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,II Indice Merck: 14,5489 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...