Imprimer
Ether de pétrole, 40…80 °C pour dénaturation, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
1.01769.1000EA 81 EUR
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
Ether de pétrole, 40…80 °C pour dénaturation, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…70 °C (1013 hPa)
Densité: 0.666 g/cm³ (15 °C)
Point éclair: -10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II