Ether de pétrole, 40…60 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Point d'ébullition:
40…60 °C (1013 hPa) Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081849 Numéro CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | passes test |
Appearance at 0°C | passes test |
Distillation Range | 40 - 65 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |