Imprimer
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), billes 8-12 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
208620-1KG 208620-5KG
208620-1KGEA 290 EUR
208620-1KG 208620-5KG
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), billes 8-12 mesh, Fluka™
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 69912-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %