Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 4 - 8 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 279 EUR
208590-1KG 208590-5KG
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 4 - 8 mesh, Fluka™
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2,0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %