Ether de pétrole, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Point d'ébullition:
100…140 °C (1013 hPa) Point de fusion: –40 °C Densité: 0,728 g/cm³ (15 °C) Point éclair: 1 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081849 Numéro CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Free acid (as CH₃COOH) | ≤ 0.0005 % |
Boiling range (lower value) | ≥ 100.0 °C |
Boiling range (upper value) | ≤ 140.0 °C |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.720 - 0.733 |
Aromatics (as toluol) | ≤ 0.05 % |
Readily carbonizable substances | conforms |
Evaporation residue | ≤ 0.005 % |
Water | ≤ 0.01 % |