Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L05512.30 L05512.0B
L05512.30EA 55.6 EUR
L05512.30 L05512.0B
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densité: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0