Imprimer
Ether de pétrole, 100…140 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
8243.5000EA 160.18 EUR
8243.5000 8243.9025 8243.1000 8243.9200
Ether de pétrole, 100…140 °C, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 100…140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Point éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %