Imprimer
≥99.5%, tiges 1/16 in., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 96.7 EUR
69832-250G 69832-1KG
≥99.5%, tiges 1/16 in., Fluka™
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147627
Numéro CAS: 1318-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %