Imprimer
, billes 8-12 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 279 EUR
208582-1KG 208582-5KG
, billes 8-12 mesh, Fluka™
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147627
Numéro CAS: 1318-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3