Imprimer
, billes 4-8 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
208574-1KG 208574-5KG
208574-1KGEA 332 EUR
208574-1KG 208574-5KG
, billes 4-8 mesh, Fluka™
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147627
Numéro CAS: 1318-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size 4-8 mesh
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %
Water adsorption capacity Min. 19.5 %