Imprimer
, billes, Ø ~2 mm UOP Type 3A, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
02573-1KG 02573-250G
02573-1KGEA 264 EUR
02573-1KG 02573-250G
, billes, Ø ~2 mm UOP Type 3A, Fluka™
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Grain size 1.5-2.5 mm Min. 95 %
Loss on ignition (900°C) Max. 1.5 %
Water adsorption capacity Min. 15 %
calcium (Ca) Max. 10 ppm
cadmium (Cd) Max. 5 ppm
cobalt (Co) Max. 10 ppm
copper (Cu) Max. 5 ppm
iron (Fe) Max. 5 ppm
potassium (K) Max. 10 ppm
sodium (Na) Max. 10 ppm
nickel (Ni) Max. 5 ppm
lead (Pb) Max. 5 ppm
zinc (Zn) Max. 10 ppm