Imprimer
Nujol (light oil) pour la spectrophotométrie dans l'IR
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14480.AP L14480.AD
L14480.APEA 45.6 EUR
L14480.AP L14480.AD
Nujol (light oil) pour la spectrophotométrie dans l'IR
Huile de vaseline
CAS No.: 8012-95-1 Flash Point: 220°(428°F) Refractive Index: 1.4680 Melting Point: ca -20° Boiling Point: 300° Merck Reference: 14,7023 MDL No.: MFCD00131611
Point d'ébullition: >300 °C
Point de fusion: ∼–20 °C
Densité: 0,838
Point éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Indice Merck: 14,7023