Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), billes 2 mm, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Tamis moléculaire A3
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131613 Numéro CAS: 308080-99-1 EINECS: 215-283-8 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 700 - 750 kg/m3 |
Synonyms | Sodium aluminium silicate |