Imprimer
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), billes 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
L05359.30EA 65.1 EUR
L05359.30 L05359.0B
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), billes 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1