Imprimer
, billes 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
L05335.30EA 68 EUR
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
, billes 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1