, en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tamis moléculaire A3
CAS No.: 308080-99-1
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00147627
Formule:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131613 Numéro CAS: 308080-99-1 |