Imprimer
, en pastilles, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
87957.A1 87957.A7
87957.A1EA 152 EUR
87957.A1 87957.A7
, en pastilles, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1