Imprimer
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en pastilles, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
33530.A1EA 145 EUR
33530.A1 33530.A7
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en pastilles, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1