Imprimer
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en poudre <50 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
214795000 214790025
ACRO214795000EA 105 EUR
ACRO214795000 ACRO214790025
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en poudre <50 µm
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤50 µm
pH ≤11.4 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h)