Paraffine, visqueux Reag. Ph. Eur.
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Wax Paraffin, Paraffin wax
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Densité:
0,86 g/cm³ (20 °C) |
Numéro CAS:
8042-47-5 EINECS: 232-384-2 Indice Merck: 13,07263 |
Résultats des tests de spécification
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Identity (Viscosity) | passes test |
Acidity or alkalinity | passes test |
Relative Density (d 20/20) | 0.827 - 0.890 |
Dynamic viscosity (20 °C) | 110 - 230 mPa∙s |
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons | passes test |
Solid Paraffines | passes test |
Readily carbonisable substance | passes test |
Sulfur compounds | passes test |
Corresponds Ph Eur, BP, USP | - |