Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en pastilles, Ø 3.2 mm, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Linde 13X
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131613 Numéro CAS: 63231-69-6 |
Résultats des tests de spécification
Particle Size | 3.2 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 10 |