Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), billes 8-12 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Linde 13X
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 308 EUR
208647-1KG 208647-5KG
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), billes 8-12 mesh, Fluka™
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 63231-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %