Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
L06085.30EA 53.7 EUR
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6