Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), billes 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21109.0B B21109.0I B21109.30
B21109.0BEA 166 EUR
B21109.0B B21109.0I B21109.30
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), billes 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6