Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en pastilles, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 156 EUR
87954.A1 87954.A7
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en pastilles, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6