Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en pastilles, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 138 EUR
33550.A1 33550.A7
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en pastilles, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6