Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
197315000 197310050
ACRO197315000EA 128 EUR
ACRO197315000 ACRO197310050
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %