Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Linde 13X
197300050 197305000
ACRO197300050EA 363 EUR
ACRO197300050 ACRO197305000
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %