Imprimer
1,4-Cyclohexanediol mélange cis- et trans 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclohexane-1,4-diol
111150250 111151000
ACRO111150250EA 43.4 EUR
ACRO111150250 ACRO111151000
1,4-Cyclohexanediol mélange cis- et trans 99%
1,4-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 150 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 98…102 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
Point éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00001448
Numéro CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤20 ppm