Imprimer
1,2-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 54.9 EUR
A18572.09 A18572.18
1,2-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98%
1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 0.948 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003861
Numéro CAS: 931-17-9
EINECS: 213-229-8