1,2-Cyclohexylenediamine mélange d'isomères 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Formule:
C₆H₁₄N₂ Poids moléculaire: 114.19 g/mol Point d'ébullition: 191 °C Point de fusion: 41…44 °C Densité: 0.94 Point éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001491 Numéro CAS: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 UN: 2735 ADR: 8 II |