Imprimer
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (E)-α-Methylstilbene, (E)-Prop-1-ene-1,2-diyldibenzene
A15351.06 A15351.14
A15351.06EA 94.3 EUR
A15351.06 A15351.14
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
trans-1,2-Diphenylpropene
Purity: 98% CAS No.: 833-81-8 Molecular Formula: C15H14 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 79-82° Beilstein Reference: 1906425
Formule: C₁₅H₁₄
Poids moléculaire: 194.28 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0.986
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026343
Numéro CAS: 833-81-8
EINECS: 212-300-0