Imprimer
4-Méthoxychalcone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methoxybenzylidenacetophenone, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
L03319.06 L03319.14
L03319.06EA 25.8 EUR
L03319.06 L03319.14
4-Méthoxychalcone ≥97%
4-Méthoxychalcone
Purity: 97% CAS No.: 959-33-1 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 73-76° Beilstein Reference: 978742
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 187 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017179
Numéro CAS: 959-33-1
EINECS: 213-499-7