Imprimer
Isoeugenol mélange cis- et trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
B24541.14 B24541.22 B24541.36
B24541.14EA 32.7 EUR
B24541.14 B24541.22 B24541.36
Isoeugenol mélange cis- et trans ≥98%
Isoeugenol
Purity: 98+% CAS No.: 97-54-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 134°(273°F) Refractive Index: 1.5770 Melting Point: -10° Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1909602 Merck Reference: 14,5171 MDL No.: MFCD00009285
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 266…268 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,080
Point éclair: 134 °C (273 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009285
Numéro CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Indice Merck: 14,5171