Imprimer
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères) ≥96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Butylhydroxyanisole
B23530.0B B23530.18 B23530.30
B23530.0BEA 329 EUR
B23530.0B B23530.18 B23530.30
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères) ≥96%
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères)
Purity: 96% CAS No.: 25013-16-5 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 55-65° Merck Reference: 14,1547 MDL No.: MFCD01779059
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Poids moléculaire: 180.25 g/mol
Point d'ébullition: 264
Point de fusion: 55…65 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 156
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779059
Numéro CAS: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Indice Merck: 14,1547