Oléate d'éthyle mélange d'esters stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Formule:
C₂₀H₃₈O₂ Poids moléculaire: 310.52 g/mol Point d'ébullition: 386 Point de fusion: -32 Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 174 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009579 Numéro CAS: 111-62-6 Indice Merck: 12,06965 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 168 °C (1.3 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |