Imprimer
Oléate d'éthyle mélange d'esters d'acides gras homologues 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
410290010 410292500 410290025
ACRO410290010EA 149 EUR
ACRO410290010 ACRO410292500 ACRO410290025
Oléate d'éthyle mélange d'esters d'acides gras homologues 98%
Oléate d'éthyle
Formule: C₂₀H₃₈O₂
Poids moléculaire: 310.52 g/mol
Point d'ébullition: 190…210 °C (7 mmHg)
Point de fusion: -32
Densité: 0.86 g/cm³
Point éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009579
Numéro CAS: 111-62-6
Indice Merck: 12,06965
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 % (ester)
Water ≤1 % (K.F.)
Density (20°C) 0.869 to 0.874
GC ≥60 % (oleic acid)
Color scale ≤70 APHA
Stabilizer 80 to 120 ppm BHA content
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Saponification value 177 to 188 mg KOH/g