7,8-Epoxyoctène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2-Epoxy-7-octene
Purity: 97%
CAS No.: 19600-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1305290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005156
Formule:
C₈H₁₄O Point d'ébullition: 167 °C Densité: 0,850 Point éclair: 38 °C (100 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005156 Numéro CAS: 19600-63-6 EINECS: 243-178-7 ADR: 3,III |