Hexane (mélange d'isomères) ≥95%, Réactif de Laboratoire
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexanes, Isohexane
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Point d'ébullition: 66…69 °C(1,013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179311 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Indice Merck: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature | 453 °F |
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 95.0 % |
Density (D 20/20) | 0.658 - 0.662 |
Refractive index (n 20/D) | 1.373 - 1.377 |
Non-volatile matter | Max. 0.0015 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.015 % |
Aromatic substances (as C₆H₆) | Max. 0.005 % |
Vapor Pressure | 5.2 psi ( 37.7 °C) |
Explosion Limit | 7.7 % |