Imprimer
1,5-Cyclooctadiène 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 127 EUR
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Cyclooctadiène 99% stabilisé
1,5-Cyclooctadiène
Formule: C₈H₁₂
Point d'ébullition: 151 °C (101,3kPa)
Densité: 0,88 g/cm³
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001752
Numéro CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate